trans-4-Hydroxyzimtsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Cumarsäure, 4-Hydroxycinnamsäure, 3-(p-Hydroxyphenyl)propensäure, 3-(4-Hydroxyphenyl)propensäure
121090250
121091000
ACRO121090250EA
87.9
EUR
ACRO121090250
ACRO121091000
trans-4-Hydroxyzimtsäure 98%
trans-4-Hydroxyzimtsäure
- Predominantly trans
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,16 g/mol Schmelzpunkt: 214 °C (Zersetzung) |
MDL:
MFCD00004399 CAS-Nummer: 501-98-4 EINECS: 231-000-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige to green to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥95.0 % |
Stabilizer | 200 to 300 ppm MEHQ |