trans-4-Hydroxyzimtsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15167.14
A15167.22
A15167.14EA
59.1
EUR
A15167.14
A15167.22
trans-4-Hydroxyzimtsäure 98%
trans-4-Hydroxyzimtsäure
Purity: 98%
CAS No.: 501-98-4
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 2207383
Merck Reference: 14,2560
MDL No.: MFCD00004399
Formel:
C₉H₈O₃ Schmelzpunkt: ∼ 214 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004399 CAS-Nummer: 501-98-4 EINECS: 605-511-6 Merck Index: 14,2560 |