Kaffeesäure überwiegend trans ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure
A15950.09 A15950.18
A15950.09EA 61.7 EUR
A15950.09 A15950.18
Kaffeesäure überwiegend trans ≥98%
Kaffeesäure
Purity: 99% CAS No.: 331-39-5 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: ca 202° dec. Beilstein Reference: 2210883 Merck Reference: 14,1635 MDL No.: MFCD00004392
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 202 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004392
CAS-Nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 14,1635