Kaffeesäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure
70602-10
70602-25
70602-5
CAYM70602-10EA
81
EUR
CAYM70602-10
CAYM70602-25
CAYM70602-5
Kaffeesäure
Kaffeesäure
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180.16 g/mol Siedepunkt: 366 Schmelzpunkt: 234…237 °C |
MDL:
MFCD00004392 CAS-Nummer: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 Merck Index: 12,01673 |