Kaffeesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C0625-25G
C0625-2G
C0625-5G
SIALC0625-25GEA
118
EUR
SIALC0625-25G
SIALC0625-2G
SIALC0625-5G
Kaffeesäure, Sigma-Aldrich®
Kaffeesäure
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180,16 g/mol Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 234…237 °C |
MDL:
MFCD00004392 CAS-Nummer: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 Merck Index: 12,01673 |