2,3,4-Trifluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4-Trifluorcinnamsäure, 3-(2,3,4-Trifluorphenyl)propensäure
007970-1G
007970-5G
FLUO007970-1GEA
87.9
EUR
FLUO007970-1G
FLUO007970-5G
2,3,4-Trifluorzimtsäure
2,3,4-Trifluorzimtsäure
Formel:
C₉H₅F₃O₂ Molecular Weight: 202.13 g/mol |
MDL:
MFCD00083552 CAS-Nummer: 207742-85-6 |