2,3,5-Trifluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
007971-1G 007971-5G
FLUO007971-1GEA 55.4 EUR
FLUO007971-1G FLUO007971-5G
2,3,5-Trifluorzimtsäure
2,3,5-Trifluorzimtsäure
Formel: C₉H₅F₃O₂
Molecular Weight: 202.13 g/mol
CAS-Nummer: 237761-79-4