2,3,6-Trifluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3,6-Trifluorcinnamsäure, 3-(2,3,6-Trifluorphenyl)propensäure
007972-1G
007972-5G
FLUO007972-1GEA
209
EUR
FLUO007972-1G
FLUO007972-5G
2,3,6-Trifluorzimtsäure
2,3,6-Trifluorzimtsäure
Formel:
C₉H₅F₃O₂ Molecular Weight: 202.13 g/mol |
MDL:
MFCD00061213 CAS-Nummer: 230295-12-2 |