trans-2,3-Difluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
004804-1G 004804-5G 004804-10G
FLUO004804-1GEA 61.1 EUR
FLUO004804-1G FLUO004804-5G FLUO004804-10G
trans-2,3-Difluorzimtsäure
trans-2,3-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
MDL: MFCD00061291
CAS-Nummer: 207981-48-4