trans-2,4-Difluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
004805-1G 004805-5G 004805-25G
FLUO004805-1GEA 31.1 EUR
FLUO004805-1G FLUO004805-5G FLUO004805-25G
trans-2,4-Difluorzimtsäure
trans-2,4-Difluorzimtsäure
Formel: C₉H₆F₂O₂
MDL: MFCD00010317
CAS-Nummer: 94977-52-3