trans-3,5-Difluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
004809-1G
004809-25G
004809-5G
FLUO004809-1GEA
31.1
EUR
FLUO004809-1G
FLUO004809-25G
FLUO004809-5G
trans-3,5-Difluorzimtsäure
trans-3,5-Difluorzimtsäure
Formel:
C₉H₆F₂O₂ Schmelzpunkt: 199…201 °C |
MDL:
MFCD00010321 CAS-Nummer: 147700-58-1 |