trans-3-Fluorzimtsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20818.06
B20818.14
B20818.22
B20818.06EA
32
EUR
B20818.06
B20818.14
B20818.22
trans-3-Fluorzimtsäure ≥98%
trans-3-Fluorzimtsäure
Purity: 98%
CAS No.: 20595-30-6
Molecular Formula: C9H7FO2
Formula Weight: 166.15
Odour: Odourless
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 1365172
MDL No.: MFCD00004383
Formel:
C₉H₇FO₂ Schmelzpunkt: 165…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004383 CAS-Nummer: 20595-30-6 EINECS: 207-281-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |