3-(3-Fluorphenyl)propansäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-(3-Fluorophenyl)acrylic acid, m-Fluorocinnamic acid, 3-Fluorocinnamic Acid
001441-25G 001441-100G
FLUO001441-25GEA 60.9 EUR
FLUO001441-25G FLUO001441-100G
3-(3-Fluorphenyl)propansäure
3-Fluorocinnamic acid
Formel: C₉H₇FO₂
Molecular Weight: 166,15 g/mol
MDL: MFCD00004383
CAS-Nummer: 458-46-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III