Zimtalkohol ≥98% (trans-Isomere)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenylallylalkohol, Cinnamylalkohol, trans-3-Phenylprop-2-en-1-ol, Styron, trans-3-Phenyl-2-propen-1-ol, trans-3-Hydroxy-1-phenylpropen, trans-3-Phenylallylalkohol
148520050
148521000
148522500
148525000
ACRO148520050EA
23.5
EUR
ACRO148520050
ACRO148521000
ACRO148522500
ACRO148525000
Zimtalkohol ≥98% (trans-Isomere)
Zimtalkohol
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134,18 g/mol Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 31…35 °C Dichte: 1,04 g/cm³ Flammpunkt: 126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002921 CAS-Nummer: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Merck Index: 13,02325 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Fused crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 31 to 35 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...