Zimtalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenylallylalkohol, Cinnamylalkohol, trans-3-Phenylprop-2-en-1-ol, Styron, trans-3-Phenyl-2-propen-1-ol, trans-3-Hydroxy-1-phenylpropen, trans-3-Phenylallylalkohol
A13025.0B
A13025.30
A13025.0BEA
88.7
EUR
A13025.0B
A13025.30
Zimtalkohol ≥98%
Zimtalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 104-54-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 126°(258°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 257-258°
Beilstein Reference: 1903999
Merck Reference: 14,2302
MDL No.: MFCD00002921
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 257…258 °C Schmelzpunkt: 32…35 °C Dichte: 1.044 Flammpunkt: 126 °C (258 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002921 CAS-Nummer: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Merck Index: 13,02325 |