Zimtalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Phenylallylalkohol, Cinnamylalkohol, trans-3-Phenylprop-2-en-1-ol, Styron, trans-3-Phenyl-2-propen-1-ol, trans-3-Hydroxy-1-phenylpropen, trans-3-Phenylallylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108197-100G 108197-500G 108197-5G
SIAL108197-100GEA 30.4 EUR
SIAL108197-100G SIAL108197-500G SIAL108197-5G
Zimtalkohol, Sigma-Aldrich®
Zimtalkohol
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002921
CAS-Nummer: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325