Zimtalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Phenylallylalkohol, Cinnamylalkohol, trans-3-Phenylprop-2-en-1-ol, Styron, trans-3-Phenyl-2-propen-1-ol, trans-3-Hydroxy-1-phenylpropen, trans-3-Phenylallylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W229407-10KG-K
W229407-1KG-K
W229407-25KG-K
W229407-5KG-K
SIALW229407-10KG-KEA
434
EUR
SIALW229407-10KG-K
SIALW229407-1KG-K
SIALW229407-25KG-K
SIALW229407-5KG-K
Zimtalkohol, Sigma-Aldrich®
Zimtalkohol
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 256 Schmelzpunkt: 31…34 °C Dichte: 1.04 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 126 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002921 CAS-Nummer: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Merck Index: 13,02325 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...