1,4-Dichlor-2-butin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Dichlorobut-2-yne
113280250 113281000
ACRO113280250EA 159 EUR
ACRO113280250 ACRO113281000
1,4-Dichlor-2-butin 99%
1,4-Dichlor-2-butin
Formel: C₄H₄Cl₂
Molecular Weight: 122,98 g/mol
Siedepunkt: 165…168 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -34,5 °C
Dichte: 1,25 g/cm³
Flammpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000981
CAS-Nummer: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %