1,4-Dichlor-2-butin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,4-Dichlorobut-2-yne
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D59607-100G D59607-25G D59607-5G
SIALD59607-100GEA 784 EUR
SIALD59607-100G SIALD59607-25G SIALD59607-5G
1,4-Dichlor-2-butin, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlor-2-butin
Formel: C₄H₄Cl₂
Molecular Weight: 122,98 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34,5 °C
Dichte: 1,2613 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000981
CAS-Nummer: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 3334
ADR: 9,