5-Chlor-1-pentin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

223420050 223420250
ACRO223420050EA 60.9 EUR
ACRO223420050 ACRO223420250
5-Chlor-1-pentin 98%
5-Chlor-1-pentin
Formel: C₅H₇Cl
Siedepunkt: 67…69 °C (145 mmHg)
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001014
CAS-Nummer: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR