5-Chlor-1-pentin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L02835.06 L02835.14
L02835.06EA 60.9 EUR
L02835.06 L02835.14
5-Chlor-1-pentin ≥98%
5-Chlor-1-pentin
Purity: 98% CAS No.: 14267-92-6 Molecular Formula: C5H7Cl Formula Weight: 102.56 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Recognizable Boiling Point: 113° Beilstein Reference: 1736710 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001014
Formel: C₅H₇Cl
Molecular Weight: 102,56 g/mol
Siedepunkt: 113 °C
Dichte: 0,968
Flammpunkt: 15 °C (59 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001014
CAS-Nummer: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II