5-Chlor-1-pentin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244376-25G 244376-5G
SIAL244376-25GEA 123 EUR
SIAL244376-25G SIAL244376-5G
5-Chlor-1-pentin, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-1-pentin
Formel: C₅H₇Cl
Siedepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00001014
CAS-Nummer: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II