5-Cyan-1-pentin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hexinnitril, 5-Hexinsäurenitril
307370010 307370050
ACRO307370010EA 37 EUR
ACRO307370010 ACRO307370050
5-Cyan-1-pentin 98%
5-Cyan-1-pentin
Formel: C₆H₇N
Molecular Weight: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001978
CAS-Nummer: 14918-21-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %