5-Cyan-1-pentin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hexinnitril, 5-Hexinsäurenitril
L02604.03 L02604.06
L02604.03EA 29.9 EUR
L02604.03 L02604.06
5-Cyan-1-pentin ≥98%
5-Cyan-1-pentin
Purity: 98% CAS No.: 14918-21-9 Molecular Formula: HC≡CCH2CH2CH2CN Formula Weight: 93.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1735926 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001978
Formel: C₆H₇N
Molecular Weight: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Dichte: 0,889
Flammpunkt: 42 °C (107 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001978
CAS-Nummer: 14918-21-9
UN: 1992
ADR: 3,III