3-Butin-2-on 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
330440025 330440100
ACRO330440025EA 114 EUR
ACRO330440025 ACRO330440100
3-Butin-2-on 96%
3-Butin-2-on
Formel: C₄H₄O
Siedepunkt: 85 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008775
CAS-Nummer: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4045 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %