3-Butin-2-on
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: But-3-yn-2-one
009078-5G 009078-25G
FLUO009078-5GEA 148 EUR
FLUO009078-5G FLUO009078-25G
3-Butin-2-on
3-Butin-2-on
Formel: C₄H₄O
Molecular Weight: 68,08 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,886 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00008775
CAS-Nummer: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II