3-Butin-2-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: But-3-yn-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
161314-10ML 161314-2.5ML
SIAL161314-10MLEA 462 EUR
SIAL161314-10ML SIAL161314-2.5ML
3-Butin-2-on, Sigma-Aldrich®
3-Butin-2-on
Formel: C₄H₄O
Molecular Weight: 68,08 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,886 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00008775
CAS-Nummer: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II