3-Hexin-2-on ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L05315.04
L05315.09
L05315.04EA
80.9
EUR
L05315.04
L05315.09
3-Hexin-2-on ≥97%
3-Hexin-2-on
Purity: 97%
CAS No.: 1679-36-3
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 67-68°/50mm
Beilstein Reference: 1699613
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00041627
Formel:
C₆H₈O Siedepunkt: 67…68 °C (50 mmHg) Dichte: 0,880 Flammpunkt: 39 °C (102 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041627 CAS-Nummer: 1679-36-3 UN: 1992 ADR: 3,III |