2-Butinsäureethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl-2-butinoat
B25370.03
B25370.06
B25370.14
B25370.03EA
29.5
EUR
B25370.03
B25370.06
B25370.14
2-Butinsäureethylester ≥98%
2-Butinsäureethylester
Purity: 98%
CAS No.: 4341-76-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Boiling Point: 163°
Beilstein Reference: 1744948
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00015182
Formel:
C₆H₈O₂ Molecular Weight: 112,13 g/mol Siedepunkt: 163 °C Dichte: 0,967 Flammpunkt: 53 °C (127 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015182 CAS-Nummer: 4341-76-8 EINECS: 224-395-6 UN: 3272 ADR: 3,III |