2-Butinsäureethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl-2-butinoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
425117-10G
425117-1G
SIAL425117-10GEA
146
EUR
SIAL425117-10G
SIAL425117-1G
2-Butinsäureethylester, Sigma-Aldrich®
2-Butinsäureethylester
Formel:
C₆H₈O₂ Molecular Weight: 112,13 g/mol |
MDL:
MFCD00015182 CAS-Nummer: 4341-76-8 EINECS: 224-395-6 UN: 3272 ADR: 3,III |