2-Butinsäuremethylester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-2-butinoat
223490010 223490050 223490250
ACRO223490010EA 49.4 EUR
ACRO223490010 ACRO223490050 ACRO223490250
2-Butinsäuremethylester 97%
2-Butinsäuremethylester
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 76…77 °C (80 mmHg)
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009273
CAS-Nummer: 23326-27-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %