17-Octadecinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O8382-25MG O8382-5MG
SIALO8382-25MGEA 1070 EUR
SIALO8382-25MG SIALO8382-5MG
17-Octadecinsäure, Sigma-Aldrich®
17-Octadecinsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Molecular Weight: 280,45 g/mol
CAS-Nummer: 34450-18-5