2-Butinsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
308060010 308060050
ACRO308060010EA 43 EUR
ACRO308060010 ACRO308060050
2-Butinsäure 98%
2-Butinsäure
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84.07 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…78 °C
Dichte: 0.9641
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004363
CAS-Nummer: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %