2-Butinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
009075-5G 009075-25G
FLUO009075-5GEA 0 EUR
FLUO009075-5G FLUO009075-25G
2-Butinsäure
2-Butinsäure
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84.07 g/mol
Siedepunkt: 203
Schmelzpunkt: 78
Dichte: 0.9641 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004363
CAS-Nummer: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8 II