2-Butinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
303666-1G 303666-5G
SIAL303666-1GEA 44.4 EUR
SIAL303666-1G SIAL303666-5G
2-Butinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Butinsäure
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84.07 g/mol
Siedepunkt: 203
Schmelzpunkt: 78
Dichte: 0.9641 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004363
CAS-Nummer: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8 II