2-Octinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Oct-2-ynoic acid
B21957.06 B21957.14 B21957.22
B21957.06EA 87.4 EUR
B21957.06 B21957.14 B21957.22
2-Octinsäure ≥98%
2-Octinsäure
Purity: 98% CAS No.: 5663-96-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CCO2H Formula Weight: 140.18 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 148-149°/19mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004364
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140,18 g/mol
Siedepunkt: 148…149 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 0,961
Flammpunkt: 101 °C (214 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004364
CAS-Nummer: 5663-96-7
EINECS: 227-121-3
UN: 3265
ADR: 8,II