5-Hexinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544000-25G 544000-5G
SIAL544000-25GEA 415 EUR
SIAL544000-25G SIAL544000-5G
5-Hexinsäure, Sigma-Aldrich®
5-Hexinsäure
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41 °C
Dichte: 1,0372 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00066346
CAS-Nummer: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III