9-Octadecinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
9-ODYA, 9-ODA
L01294.03
L01294.06
L01294.03EA
45.8
EUR
L01294.03
L01294.06
9-Octadecinsäure ≥98%
9-Octadecinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 506-24-1
Molecular Formula: CH3(CH2)7C≡C(CH2)7CO2H
Formula Weight: 280.45
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 189-190°/2mm
MDL No.: MFCD00014386
Formel:
C₁₈H₃₂O₂ Molecular Weight: 280,45 g/mol Siedepunkt: 189…190 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 43…47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014386 CAS-Nummer: 506-24-1 EINECS: 208-030-8 |