2-Butin-1-ol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: But-2-in-1-ol, 1-Hydroxy-2-butin
223400050 223400250
ACRO223400050EA 50 EUR
ACRO223400050 ACRO223400250
2-Butin-1-ol 98%
2-Butin-1-ol
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2,2 °C
Dichte: 0,93 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002914
CAS-Nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %