2-Butin-1-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: But-2-in-1-ol, 1-Hydroxy-2-butin
A15709.06 A15709.14 A15709.22
A15709.06EA 52.6 EUR
A15709.06 A15709.14 A15709.22
2-Butin-1-ol ≥98%
2-Butin-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 764-01-2 Molecular Formula: CH3C≡CCH2OH Formula Weight: 70.09 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Characteristic Melting Point: -2° Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 1733676 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002914
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 142…143 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,938
Flammpunkt: 51 °C (123 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002914
CAS-Nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III