2-Hexin-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hex-2-yn-1-ol
A13339.14
A13339.06
A13339.09
A13339.14EA
249
EUR
A13339.14
A13339.06
A13339.09
2-Hexin-1-ol ≥97%
2-Hexin-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 764-60-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1736274
MDL No.: MFCD00039540
Formel:
C₆H₁₀O Molecular Weight: 98,14 g/mol Siedepunkt: 167 °C Dichte: 0,897 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039540 CAS-Nummer: 764-60-3 EINECS: 212-128-6 |