10-Undecen-1-ol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Undecin-11-ol
L11807.03EA 43.9 EUR
L11807.03 L11807.06
10-Undecen-1-ol 96%
10-Undecin-1-ol
Formel: C₁₁H₂₀O
Molecular Weight: 168,28 g/mol
Siedepunkt: 110…111 °C (4 mmHg)
Dichte: 0,873
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041675
CAS-Nummer: 2774-84-7