3-Hexin-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hex-3-yn-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
669296-25G 669296-5G
SIAL669296-25GEA 249 EUR
SIAL669296-25G SIAL669296-5G
3-Hexin-2-ol, Sigma-Aldrich®
3-Hexin-2-ol
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8786 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041586
CAS-Nummer: 109-50-2
EINECS: 203-676-7
UN: 1987
ADR: 3,III