Propargylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Propin-1-ol, Prop-2-in-1-ol, 3-Hydroxypropin
A10295.0F A10295.AE A10295.AP
A10295.0FEA 197 EUR
A10295.0F A10295.AE A10295.AP
Propargylalkohol ≥99%
Propargylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 107-19-7 Molecular Formula: C3H4O Formula Weight: 56.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: -53° Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 506003 Merck Reference: 14,7809 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00002912
Formel: C₃H₄O
Molecular Weight: 56,06 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,949
Flammpunkt: 33 °C (91 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002912
CAS-Nummer: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7809