3-Butin-1-ol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: But-3-in-1-ol, 1-Hydroxy-3-butin, 4-Hydroxy-1-butin
157330050 157330250 157331000
ACRO157330050EA 40.3 EUR
ACRO157330050 ACRO157330250 ACRO157331000
3-Butin-1-ol 97%
3-Butin-1-ol
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 128,8
Schmelzpunkt: –63.6 °C
Dichte: 0.926 g/cm³
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002955
CAS-Nummer: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)