3-Butin-1-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: But-3-in-1-ol, 1-Hydroxy-3-butin, 4-Hydroxy-1-butin
009077-10G 009077-50G
FLUO009077-10GEA 0 EUR
FLUO009077-10G FLUO009077-50G
3-Butin-1-ol
3-Butin-1-ol
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 128,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0,9262 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002955
CAS-Nummer: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1987
ADR: 3,III