4-Pentin-2-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Pentin-4-ol
L02752.06
L02752.14
L02752.06EA
45
EUR
L02752.06
L02752.14
4-Pentin-2-ol ≥97%
4-Pentin-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 2117-11-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1734245
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004555
Formel:
C₅H₈O Molecular Weight: 84.12 g/mol Siedepunkt: 126…127 °C Dichte: 0.892 Flammpunkt: 37 °C (98 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004555 CAS-Nummer: 2117-11-5 EINECS: 218-321-1 UN: 1987 |