4-Pentin-1-ol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Pentyn-5-ol
330430050
330430250
ACRO330430050EA
78.4
EUR
ACRO330430050
ACRO330430250
4-Pentin-1-ol 95%
4-Pentin-1-ol
Formel:
C₅H₈O Molecular Weight: 84.12 g/mol Siedepunkt: 154…155 °C Dichte: 0.91 g/cm³ Flammpunkt: 61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002974 CAS-Nummer: 5390-04-5 EINECS: 226-383-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4430 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |