5-Hexin-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
302015-1G 302015-25G 302015-5G
SIAL302015-1GEA 44.2 EUR
SIAL302015-1G SIAL302015-25G SIAL302015-5G
5-Hexin-1-ol, Sigma-Aldrich®
5-Hexin-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002980
CAS-Nummer: 928-90-5