2-Butin-1,4-diol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
A14539.0B A14539.0I A14539.30
A14539.0BEA 80.7 EUR
A14539.0B A14539.0I A14539.30
2-Butin-1,4-diol ≥98%
2-Butin-1,4-diol
Purity: 98+% CAS No.: 110-65-6 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 152°(305°F) Melting Point: 54-58° Boiling Point: 194°/100mm Beilstein Reference: 1071237 UN No.: 2716 MDL No.: MFCD00002915
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Dichte: 1,1001 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 152 °C (305 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002915
CAS-Nummer: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1,III